Learn More
Acrilato de 2-fenoxietilo, téc. 85 %, estabilizado con 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450827 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15450827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12120.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 4-methoxyphenol
CAS 48145-04-6
Densidad 1.104
Punto de ebullición 103°C to 104°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C11H12O3
Fórmula lineal C6H5O(CH2)2O2CCH=CH2
Índice de refracción 1.519
Número MDL MFCD00053696
Cantidad 50 g
Número UN UN3082
Beilstein 2102773
Sinónimo 2-phenoxyethyl acrylate, phenoxyethyl acrylate, light ester po-a, chemlink 160, ebecryl 110, 2-propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester, ethylene glycol phenyl ether acrylate, 2-phenoxyethanol acrylate, phenyl cellosolve acrylate, acrylic acid, 2-phenoxyethyl ester
Clave InChI RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)OCCOC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC prop-2-enoato de 2-fenoxietilo
Peso molecular (g/mol) 192.21
PubChem CID 39485
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.22
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico