Learn More
2-fenoxietil-2,2'-tenilaminoetano, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenoxyethyl-2,2'-thenylaminoethane','Hydrochloride |
| CAS | 108876-06-8 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O S . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Phenoxyethyl-2,2’-Thenylaminoethane','Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NOS.ClH/c1-2-5-12(6-3-1)15-9-8-14-11-13-7-4-10-16-13;/h1-7,10,14H,8-9,11H2;1H |
| SMILES | Cl.C(COc1ccccc1)NCc2cccs2 |
| Nombre IUPAC | 2-fenoxi-N-(tiofen-2-ilmetil)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 269.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0641 |