Learn More
2-Fenoxietanol, TRC
Código de producto. 17951555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951555 25 g 25 g
17944395 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17951555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29790025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-99-6
Fórmula molecular C8 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Sinónimo Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, β-Hydroxyethyl phenyl ether, β-Phenoxyethanol, β-Phenoxyethyl alcohol, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD
Nombre IUPAC 2-fenoxietanol
SMILES OCCOc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenoxyethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681
Porcentaje de pureza >95%