Learn More
2-fenoxietanol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446582 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
11446582 100 mL
1 options
Código de producto. 11446582 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215014880
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
CAS 122-99-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Clave InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nombre IUPAC 2-fenoxietanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethanol
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.2