Learn More
2-fenoxietanol-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenoxyethanol-d2 |
| CAS | 21273-38-1 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C8 D2 H8 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethan-1,1-d2-ol','2-phenoxy- (8CI,9CI), Phenoxyethanol-d2, (2-Hydroxyethoxy-2,2-d2)benzene, β-Hydroxyethyl-d2 phenyl ether, β-Phenoxyethanol-d2, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane-1,1-d2, 2-Hydroxyethyl-d2 phenyl ether, 2-Phenoxyethanol-d2, 2-Phenoxyethyl-1,1-d2 alcohol, 2-(Phenoxy)ethanol-1,1-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)COc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-2-fenoxietanol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.176 |
| Mostrar más |