Learn More
2-Fenoxietanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10043763 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 litros
250 ml
5 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10043763 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10367010 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10511571 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10176223 5 L Tambor de plástico 5 litros
11944731 25 L Bidón de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10043763 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130240025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
2-fenoxietanol, 99 %, C8H10O2, número CAS-122-99-6, éter monofenilo de etilenglicol, etanol, 2-fenoxi, 1-hidroxi-2-fenoxietano, fenoxietanol, alcohol fenoxietilo, fenoxetol, fenoxitol, fenil cellosolve, éter fenil etilenglicol, 25 l, 98,5 % mín. (GC), 06,146, 237,0 °C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-99-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00002857
Clave InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nombre IUPAC 2-fenoxietanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11.0°C to 13.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 237.0°C
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.5360 to 1.5400
Cantidad 2.5 L
Beilstein 06,146
Índice Merck 15,7369
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,miscible with acetone and ethyl acetate
Viscosidad 29 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido