Learn More
2-Fenoxietanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El 2-fenoxietanol se utiliza como disolvente para el acetato de celulosa, tintas y resinas. También se usa como fijador para perfumes, repelentes de insectos y antisépticos tópicos. Se utiliza como agente activo de superficie y anestésico en la acuicultura de algunos peces. Además, se utiliza como materia prima en conservantes y cosmética. Además de esto, se emplea en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, propanol y propilenglicol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenoxyethanol |
| Punto de fusión | 11°C to 14°C |
| Densidad | 1.102 |
| Punto de ebullición | 245°C |
| Temperatura de inflamación | 121°C (249°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% |
| Fórmula lineal | C6H5O(CH2)2OH |
| Índice de refracción | 1.537 |
| Cantidad | 5000 g |
| Beilstein | 1364011 |
| Mostrar más |