Learn More
2-Fenoxietanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429702 1000 g 1000 g
11439702 250 g 250 g
11449702 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429702 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10786.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122-99-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 2-fenoxietanol se utiliza como disolvente para el acetato de celulosa, tintas y resinas. También se usa como fijador para perfumes, repelentes de insectos y antisépticos tópicos. Se utiliza como agente activo de superficie y anestésico en la acuicultura de algunos peces. Además, se utiliza como materia prima en conservantes y cosmética. Además de esto, se emplea en la preparación de ingredientes farmacéuticos activos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, propanol y propilenglicol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-99-6
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00002857
Clave InChI QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxyethanol, ethylene glycol monophenyl ether, phenyl cellosolve, ethanol, 2-phenoxy, phenoxytol, phenoxethol, phenoxetol, ethylene glycol phenyl ether, phenoxyethyl alcohol, 1-hydroxy-2-phenoxyethane
PubChem CID 31236
ChEBI CHEBI:64275
Nombre IUPAC 2-fenoxietanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethanol
Punto de fusión 11°C to 14°C
Densidad 1.102
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Fórmula lineal C6H5O(CH2)2OH
Índice de refracción 1.537
Cantidad 1000 g
Beilstein 1364011
Índice Merck 14,7257
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,propanol and propylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido