Learn More
Dihidrato de clorhidrato de 2-fenoxietanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10464153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10464153 1 g 1 g
10553603 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10464153 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07572DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 67386-38-3
Fórmula molecular C8H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 186.64
Número MDL MFCD00173806
Clave InChI ZLZLLGGMCNVVAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenoxyacetamidine hydrochloride, 2-phenoxyethanimidamide hydrochloride, 2-phenoxyacetimidamide hydrochloride, 2-phenoxy-acetamidine hcl, ethanimidamide, 2-phenoxy-, monohydrochloride, 2-phenoxyethanamidine, chloride, 2-phenoxyacetamidinehydrochloride, 2-phenoxy acetamidine hydrochloride, ethanimidamide,2-phenoxy-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2745912
Nombre IUPAC 2-fenoxietanimidamida;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyethanimidamide hydrochloride dihydrate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.68
Porcentaje de pureza 97%