Learn More
Bromuro de 2-fenoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406427 250 mg 250 miligramos
15486417 1 g 1 g
15496417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33585.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82657-72-5 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82657-72-5
Fórmula molecular C13H11BrO
Peso molecular (g/mol) 263.134
Número MDL MFCD01320513
Clave InChI YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxybenzyl bromide
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.14
Porcentaje de pureza 97%