Learn More
Alcohol 2-fenoxibencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466127 250 mg 250 miligramos
15446127 1 g 1 g
15456127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15466127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33314.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13807-84-6 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13807-84-6
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00017297
Clave InChI VMZBMTWFHYYOIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenoxyphenyl methanol, 2-phenoxybenzyl alcohol, o-phenoxybenzyl alcohol, phenoxyphenylmethanol, 2-phenoxybenzylalcohol, 2-phenoxybenzenemethanol, o-phenoxy benzyl alcohol, 2-phenoxy-benzenemethanol, benzenemethanol, phenoxy, 2-phenoxy-phenyl-methanol
PubChem CID 3660111
Nombre IUPAC (2-fenoxifenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxybenzyl alcohol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%