Learn More
Cloruro de 2-fenoxibenzoilo, TECH, Thermo Scientific™
Código de producto. 10758455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10758455 250 mg 250 miligramos
10121773 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10758455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49902CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 40501-36-8
Fórmula molecular C13H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 232.663
Número MDL MFCD03424711
Clave InChI BMGKQFRMINVVPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylchloride, 2-phenoxy, phenoxybenzoyl chloride, 2-phenoxy benzoyl chloride, 2-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-phenoxy, 2-phenoxybenzoic acid chloride, 2-chlorocarbonyl diphenyl ether
PubChem CID 11075303
Nombre IUPAC Cloruro de 2-fenoxibenzoilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxybenzoyl chloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.67
Porcentaje de pureza 90%