Learn More
Ácido 2-Fenoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30134366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134366 10 g 10 g
30132390 50 g 50 g
30005285 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP39941310G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-42-7
Fórmula molecular C13 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Sinónimo 2-Phenoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 2-phenoxy- (9CI, ACI), 2-Phenoxybenzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-phenoxy- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Phenyloxy)benzoic acid, 2-PBA, NSC 39656, o-Phenoxybenzoic acid
Nombre IUPAC ácido 2-fenoxibenzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxybenzoic acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.063