Learn More
Ácido 2-fenoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450018 1 g 1 g
15460018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53264.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108238-09-1 | C12H11BO3 | 214.03 g/mol
Reactant for palladium catalyzed cross-coupling reactions, trifluoromethylation via copper-mediated oxidative cross-coupling, preparation of biologically and pharmacologically active molecules, preparation of pyridazine-based scaffolds as a-helix mimetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para las reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas de paladio, la trifluorometilación mediante acoplamiento cruzado oxidativo mediado por cobre, la preparación de moléculas biológicamente y farmacológicamente activas y la preparación de matrices a base de piridazina como miméticos a-helix.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108238-09-1
Fórmula molecular C12H11BO3
Peso molecular (g/mol) 214.03
Número MDL MFCD01001592
Clave InChI AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenoxybenzeneboronic acid, 2-phenoxyphenyl boronic acid, 2-phenoxyphenyl boranediol, 2-phenoxy phenylboronic acid, boronic acid, 2-phenoxyphenyl, pubchem9521, acmc-1bnrk, ksc174e3r, 2-phenoxy-phenyl boronic acid, 2-phenoxyphenylboronicacid
PubChem CID 2773559
Nombre IUPAC ácido (2-fenoxifenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 116°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Porcentaje de pureza 98%