missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fenoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7033348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11315489 250 mg 250 miligramos
11325489 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11315489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50448.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
El 2-fenoxibenzaldehído se utiliza como reactivo en la síntesis de 1,3,4-oxadiazol-2-onas quirales como inhibidores de FAAH potentes y altamente selectivos. También se utiliza como reactivo en la síntesis de las [4-(fenoxi)piridin-3-il]metilaminas, una nueva clase de inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina (IRNA).

Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua.

Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 19434-34-5
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00800666
Clave InChI IMPIIVKYTNMBCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxybenzenecarbaldehyde, 2-formyldiphenyl ether, phenoxybenzaldehyde, 2-phenoxy-benzaldehyde, pubchem16236, phenoxybenzenecarbaldehyde, opera_id_1384
PubChem CID 88060
Nombre IUPAC 2-fenoxibenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Phenoxybenzaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Very slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.