Learn More
2-fenoxianilina, Mikromol™
Código de producto. 17990516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17990516 25 mg 25 miligramos
17902206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990516 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0378.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-fenoxianilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyaniline
CAS 2688-84-8
Nombres de analitos o componentes 2-Phenoxyaniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Phenoxyaniline, Nimesulide Imp. C (EP), Nimesulide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
SMILES Nc1ccccc1Oc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-fenoxianilina
Peso molecular (g/mol) 185.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185,0841 g/mol