Learn More
2-Fenoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347495 100 g 100 g
11337495 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05558.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2688-84-8 | C12H11NO | 185.226 g/mol
2-Phenoxyaniline serves as an antiinflammatory agent that inhibits preferentially COX-2 over COX-1. It is used in the preparation of sodium primary amide complex, 4-methyl-2-(2-phenoxyphenyl)azo-phenol and 2-acetoaminodiphenyl ether. Further, it is used to form complexes with beta-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fenoxianilina sirve como agente antiinflamatorio que inhibe, de forma preferente, COX-2 antes que COX-1. Se utiliza en la preparación del complejo de sodio de amida primaria, del 4-metil-2-(2-fenoxifenil)azofenol y del éter de 2-acetoaminodifenilo . Además, se usa para formar complejos con beta-ciclodextrina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2688-84-8
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.226
Número MDL MFCD00035765
Clave InChI NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminodiphenyl ether, o-phenoxyaniline, 2-aminophenyl phenyl ether, benzenamine, 2-phenoxy, 2-ade, 2-phenoxybenzenamine, o-aminophenyl phenyl ether, aniline, 2-phenoxy, aniline, o-phenoxy, 2-phonoxyaniline
PubChem CID 75899
Nombre IUPAC 2-fenoxianilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyaniline
Punto de fusión 46°C to 48°C
Punto de ebullición 170°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 777766
Información de solubilidad Slightly soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 99%