Learn More
2-Fenoxiacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492757 5 g 5 g
11402767 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14934.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 621-88-5 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-88-5
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00017140
Clave InChI AOPRXJXHLWYPQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenoxyacetamide, acetamide, 2-phenoxy, phenoxyacetic amide, alpha-phenoxyacetamide, 2-phenoxyethanamide, 2-phenoxy acetamide, pubchem12494, acmc-20ajx9, maybridge1_008727, po6
PubChem CID 69314
Nombre IUPAC 2-fenoxiacetamida
SMILES NC(=O)COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxyacetamide
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1941781
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%