Learn More
2-Fenoxi-1-fenileetanol, TRC
Código de producto. 30420324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420324 5 g -
30417312 1 g 1 g
30412307 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4005955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4249-72-3
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.25
Sinónimo alpha-(Phenoxymethyl)benzenemethanol, -Phenyl-2-phenoxyethanol, 2-Phenoxy-1-phenethanol, 2-Phenoxy-1-phenylethan-1-ol, 2-Phenoxy-1-phenylethanol
Nombre IUPAC 2-fenoxi-1-fenileetanol
SMILES OC(COc1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenoxy-1-phenylethanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O2/c15-14(12-7-3-1-4-8-12)11-16-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14-15H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0994