Learn More
2-fenetilamina.HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30461679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461679 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461679 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPHA883HC1LM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
2-fenetilamina.HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Nombres de analitos o componentes 2-Phenethylamine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H11 N . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.NCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-feniletanamina; clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 157.64
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 157,0658 g/mol