Learn More
2-Perfluoropropoxi-2,3,3,3-tetrafluoropropanol, TRC
Código de producto. 30421334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421334 100 mg -
30412089 500 mg 500 miligramos
30419826 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP999433100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26537-88-2
Fórmula molecular C6H3F11O2
Peso molecular (g/mol) 316.07
Nombre IUPAC 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxi)propán-1-ol
SMILES OCC(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Perfluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3F11O2/c7-2(1-18,4(10,11)12)19-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15/h18H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.9957