Learn More
Tiocianato de 2-(perfluorohexil)etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Perfluorohexyl)ethyl Thiocyanate |
| CAS | 26650-09-9 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C9H4F13NS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Perfluorohexylethanethiocyanate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl Thiocyanate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl Ester Thiocyanic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4F13NS/c10-4(11,1-2-24-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-2H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCSC#N |
| Nombre IUPAC | Tiocianato de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctilo |
| Peso molecular (g/mol) | 405.18 |
| Mostrar más |