Learn More
2-(Perfluorohexil)etano-1-sulfónico Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30009409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009409 100 mg 100 miligramos
30003550 10 mg 10 miligramos
30003834 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP286310100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27619-94-9
Fórmula molecular C8 H4 F13 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 450.15
Sinónimo 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid Sodium, 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI)
Nombre IUPAC sodio; 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctano-1-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F13O3S.Na/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;/h1-2H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.9571