Learn More
2-(Perfluorodecil)etil Acrilato, TRC
Código de producto. 30134464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134464 5 g 5 g
30012527 500 mg 500 miligramos
30003405 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2862105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17741-60-5
Fórmula molecular C15 H7 F21 O2
Peso molecular (g/mol) 618.18
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester, Acrylic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecyl ester (8CI), 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorododecyl acrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate, 2-(Perfluorodecyl)ethyl acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl acrylate, Perfluorodecylethyl acrylate
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododecyl prop-2-enoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H7F21O2/c1-2-5(37)38-4-3-6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)12(28,29)13(30,31)14(32,33)15(34,35)36/h2H,1,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.0111