Learn More
2-Ácido Etanodecilo Perfluorodecilo, TRC
Código de producto. 30138234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138234 25 mg 25 miligramos
17958459 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27044025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53826-13-4
Fórmula molecular C12 H3 F21 O2
Peso molecular (g/mol) 578.12
Sinónimo 2H,2H-Perfluorododecanoic acid, Dodecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecanoic acid, 10:2 FTCA, 2,2-Dihydroperfluorododecanoic acid, Perfluorodecylacetic acid
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-ácido henico-fluorodecanoico
SMILES OC(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H,2H-Perfluorododecanoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H3F21O2/c13-3(14,1-2(34)35)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h1H2,(H,34,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.9798