Learn More
Acrilato de 2-(perfluorobutil)etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Perfluorobutyl)ethyl Acrylate |
| CAS | 52591-27-2 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C9 H7 F9 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Acrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Prop-2-enoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonylfluorohexyl Acrylate, Cheminox FAAC 4, FAAC 4, Perfluorobutylethyl Acrylate, R 1420, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl 2-Propenoate, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl Acrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl Acrylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7F9O2/c1-2-5(19)20-4-3-6(10,11)7(12,13)8(14,15)9(16,17)18/h2H,1,3-4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexil prop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 318.136 |
| Mostrar más |