Learn More
Ácido 2-pentinóico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Pentynoic acid is used in the stereoselective synthesis of vinylstannanes. It is also used in the synthesis of spiroindolines derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 2-pentinóico se utiliza en la síntesis estereoselectiva de vinilestananos. También se utiliza en la síntesis de derivados de espiroindolinas.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pentynoic acid |
| Punto de fusión | 47°C to 53°C |
| Temperatura de inflamación | 96°C (205°F) |
| Fórmula lineal | CH3CH2CH≡CCO2H |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.1 |
| Porcentaje de pureza | 97% |