Learn More
Ácido 2-pentinóico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400198 5 g 5 g
15490188 1 g 1 g
15410198 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53411.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5963-77-9 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
2-Pentynoic acid is used in the stereoselective synthesis of vinylstannanes. It is also used in the synthesis of spiroindolines derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-pentinóico se utiliza en la síntesis estereoselectiva de vinilestananos. También se utiliza en la síntesis de derivados de espiroindolinas.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5963-77-9
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.101
Número MDL MFCD00014370
Clave InChI MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentynoic acid, pentynoic acid, 2-pentynoicacid, 2-pentyneoic acid, acmc-1ay8s
PubChem CID 324379
Nombre IUPAC ácido pent-2-ynoico
SMILES CCC#CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentynoic acid
Punto de fusión 47°C to 53°C
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH≡CCO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 97%