Learn More
2-Pentín-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439893 1 g 1 g
11449893 5 g 5 g
11459893 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12999.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6261-22-9 | C5H8O | 84.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6261-22-9
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00040915
Clave InChI WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentyn-1-ol, 2-pentyne-1-ol, 2-pentynol, zlchem 1280, pubchem13063, acmc-209n5w, ksc357i0r, 2-pentyn-1-01
PubChem CID 80421
Nombre IUPAC pent-2-ín-1-ol
SMILES CCC#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentyn-1-ol
Densidad 0.91
Punto de ebullición 154°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Recognizable
Fórmula lineal CH3CH2C≡CCH2OH
Índice de refracción 1.453
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Beilstein 1734007
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%