Learn More
2-Pentilidenciclohexanona, TRC
Código de producto. 17953645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953645 500 mg 500 miligramos
17934735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP280255500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25677-40-1
Fórmula molecular C11 H18 O
Peso molecular (g/mol) 166.26
Sinónimo 2-Pentylidenecyclohexanone
Nombre IUPAC (2E)-2-pentilideneciclohexan-1-uno
SMILES CCCC\C=C\1/CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentylidenecyclohexanone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1358