Learn More
2-Pentilfuran, TRC
Código de producto. 30136553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136553 10 g 10 g
17971225 1 g 1 g
17923035 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136553 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28495310G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3777-69-3
Fórmula molecular C9 H14 O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Sinónimo Furan, 2-pentyl-, 2-Pentylfuran, 2-Amylfuran, 2-n-Pentylfuran, Dihydro-5-pentyl-2(hydro)-furan
Nombre IUPAC 2-pentilfurano
SMILES CCCCCc1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentylfuran
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1045
Porcentaje de pureza >95%