Learn More
2-pentilfurano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313844 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313844 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15984000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentylfuran
CAS 3777-69-3
Nombres de analitos o componentes 2-Pentylfuran
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H14 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Pentylfuran, 2-Amylfuran, 2-n-Pentylfuran, Dihydro-5-pentyl-2(hydro)-furan
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
SMILES CCCCCc1occc1
Nombre IUPAC 2-pentilfurano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 138.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1045 g/mol