Learn More
(±)-2-Pentil-1,1,1,3,3-d5 Alcohol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Pentanol-1,1,1,3,3-D5 |
| CAS | 14629-70-0 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H7 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 2-Pentan-1,1,1,3,3-d5-ol (8 CI, 9 CI), 2-Pentyl-1,1,1,3,3-d5 alcohol, (±)-2-Pentyl-1,1,1,3,3-d5 Alcohol, 2-Pentanol-1,1,1,3,3-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6 H,3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)C([2 H])([2 H])CC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3-pentadeuteriopentan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 93.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.1202 g/mol |
| Mostrar más |