Learn More
2-pentanona, TRC
Código de producto. 30419025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30419025 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30419025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP274020250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylpropylketone
CAS 107-87-9
Fórmula molecular C5 H10 O
Cantidad 250 g
Sinónimo 2-Pentanone, 4-Methyl-2-butanone, Ethylacetone, Methyl n-propyl ketone, Methyl propyl ketone, NSC 5350, Propyl methyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(=O)C
Nombre IUPAC pentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732