Learn More
2-pentanona, TRC
Código de producto. 30421937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
30421937 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30421937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP274020500G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylpropylketone
CAS 107-87-9
Fórmula molecular C5 H10 O
Cantidad 500 g
Sinónimo 2-Pentanone, 4-Methyl-2-butanone, Ethylacetone, Methyl n-propyl ketone, Methyl propyl ketone, NSC 5350, Propyl methyl ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(=O)C
Nombre IUPAC pentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732