Learn More
2-Pentanone, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15695620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15695620 100 mL Glass Bottle 100 ml
1 options
Código de producto. 15695620 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 471194100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentanone
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, 99.5%
CAS 107-87-9
Absorbancia max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 370 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 1.0 at 330 nm
% máx. CAS ≤100.0000%
Punto de fusión -78°C (literature)
Densidad 0.809 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 101°C to 105°C
Temperatura de inflamación 7°C
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C5H10O
Fórmula lineal CH3COCH2CH2CH3
Número MDL MFCD00009400
Cantidad 100 mL
Número UN UN1224
Beilstein 506058
Sinónimo 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
Clave InChI XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)C
Nombre IUPAC pentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza >99.45%
Grado HPLC