Learn More
2-Pentanone, ≥99.5%, Ultrapure Grade, Honeywell™
Código de producto. 15605800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15605800 1 L Glass bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15605800 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5377721L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentanone
CAS 107-87-9
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
Densidad 0.809g/mL at 25°C
Punto de ebullición 101°C to 105°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 7°C (44.6°F)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H10O
Fórmula lineal CH3COCH2CH2CH3
Número MDL MFCD00009400
Cantidad 1 L
Número UN UN1249
Beilstein 506058
Sinónimo 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
Clave InChI XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)C
Nombre IUPAC pentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 86.134
PubChem CID 7895
ChEBI CHEBI:16472
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%