Learn More
(±)-2-pentanol, TRC
Código de producto. 30426218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426218 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30426218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP227105100ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentanol
CAS 6032-29-7
Fórmula molecular C5 H12 O
Cantidad 100 mL
Sinónimo 2-Pentanol (8CI','9CI','ACI), (±)-2-Pentanol, 1-Methyl-1-butanol, 1-Methylbutanol, 2-Hydroxypentane, 2-Pentyl alcohol, DL-2-Pentanol, dl-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(C)O
Nombre IUPAC Pentano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888