Learn More
(±)-2-pentanol, TRC
Código de producto. 30413902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413902 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30413902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP227105250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pentanol
CAS 6032-29-7
Fórmula molecular C5 H12 O
Cantidad 250 mL
Sinónimo 2-Pentanol (8CI','9CI','ACI), (±)-2-Pentanol, 1-Methyl-1-butanol, 1-Methylbutanol, 2-Hydroxypentane, 2-Pentyl alcohol, DL-2-Pentanol, dl-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol, sec-Amyl alcohol, sec-Pentanol, sec-Pentyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCCC(C)O
Nombre IUPAC Pentano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888