Learn More
(±)-2-Pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454727 2500 mL 2500 ml
11444727 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21217.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.22€
    218.65€ / 2500 ml
    Ahorro 47.57€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
It finds its application as a solvent for paints and lacquers and to make drugs, to make catalyst systems and methanol and as a solvent for primers and for extracting 2-hydroxy-4-methylthiobutyric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como disolvente para pinturas y lacas, y para fabricar fármacos, para fabricar catalizadores y metanol, y como disolvente para imprimaciones y para extraer ácido 2-hidroxi-4-metiltiobutírico.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 166 g/l. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6032-29-7
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004579
Clave InChI JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
Nombre IUPAC Pentano-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Pentanol
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.811
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.406
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1105
Beilstein 1718819
Índice Merck 14,7119
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C,166g/L. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido