Learn More
(±)-2-Pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444727 500 mL 500 ml
11454727 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21217.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
It finds its application as a solvent for paints and lacquers and to make drugs, to make catalyst systems and methanol and as a solvent for primers and for extracting 2-hydroxy-4-methylthiobutyric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como disolvente para pinturas y lacas, y para fabricar fármacos, para fabricar catalizadores y metanol, y como disolvente para imprimaciones y para extraer ácido 2-hidroxi-4-metiltiobutírico.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 166 g/l. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6032-29-7
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004579
Clave InChI JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
Nombre IUPAC Pentano-2-ol
SMILES CCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-2-Pentanol
Punto de fusión °C to 50°C
Densidad 0.811
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Índice de refracción 1.406
Cantidad 500 mL
Número UN UN1105
Beilstein 1718819
Índice Merck 14,7119
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C,166g/L. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-2-Pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pentanol