Learn More
2-Palmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina, TRC
Código de producto. 30416450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30416450 10 mg
1 options
Código de producto. 30416450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15735010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66757-27-5
Fórmula molecular C24H50NO7P
Peso molecular (g/mol) 495.64
Sinónimo (7R)-4-Hydroxy-7-(hydroxymethyl)-N,N,N-trimethyl-9-oxo-3,5,8-trioxa-4-phosphatetracosan-1-aminium 4-Oxide
Nombre IUPAC [(2R)-2-hexadecanoiloxi-3-hidroxipropilo] 2-(trimetilanianil)etil fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)32-23(21-26)22-31-33(28,29)30-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.3325