Learn More
2-Palmitoil-rac-glicerol, TRC
Código de producto. 30010451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010451 25 mg 25 miligramos
30007820 50 mg 50 miligramos
30007152 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15727025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23470-00-0
Fórmula molecular C19 H38 O4
Peso molecular (g/mol) 330.5
Sinónimo Palmitin, 2-mono- (6CI,7CI,8CI), 2-Hexadecanoyl glycerol, 2-Monohexadecanoylglycerol, 2-Monopalmitin, 2-Monopalmitoyl-sn-glycerol, 2-Monopalmitoylglycerol, 2-Palmitoylglycerol, Glycerol-β-palmitate, Palmitic acid β-monoglyceride, β-Monopalmitin, Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
Nombre IUPAC 1,3-dihidroxipropano-2-il hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-glyceryl monopalmitate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.277
Porcentaje de pureza >95%