Learn More
2-(p-tolil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(p-Tolyl)pyridine |
| CAS | 4467-06-5 |
| Fórmula molecular | C12H11N |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N/c1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12/h2-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metilfenil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0891 |