Learn More
2-(p-Tolil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413497 5 g 5 g
11486020 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26574.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4467-06-5 | C12H11N | 169.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4467-06-5
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.23
Número MDL MFCD00006281
Clave InChI KJNZQKYSNAQLEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-p-tolyl pyridine, 2-4-methylphenyl pyridine, 2-p-tolylpyridine, 2-4-tolyl pyridine, pyridine, 2-4-methylphenyl, pyridine,2-p-tolyl, 2-p-toluyl pyridine, pubchem16062, 4-2-pyridyl toluene
PubChem CID 78219
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)piridina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(p-Tolyl)pyridine
Densidad 0.99
Punto de ebullición 170°C to 180°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.617
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.22
Porcentaje de pureza 98%