Learn More
Ácido 2-(p-Tolyl)propiónico, TRC
Código de producto. 30136841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136841 5 g 5 g
30008197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5367805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-94-3
Fórmula molecular C10 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, Ibuprofen Imp. D (EP), Benzeneacetic acid, α,4-dimethyl-, Hydratropic acid, p-methyl- (6CI,7CI,8CI), α,4-Dimethylbenzeneacetic acid, (±)-2-(p-Methylphenyl)propionic acid, 2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, 2-(4-Methylphenyl)propionic acid, 2-(p-Methylphenyl)propionic acid, 2-p-Tolylpropionic acid, p-Methylhydratropic acid, α-(p-Tolyl)propionic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-metilfenil)propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(4-Methylphenyl)propanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837
Porcentaje de pureza >95%