Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(p-toluenosulfonilamino)bencenoborónico, 97 %
Código de producto. 11362269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362269 5 g 5 g
11352269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27250.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 796061-07-9
Fórmula molecular C19H24BNO4S
Peso molecular (g/mol) 373.274
Número MDL MFCD05663862
Clave InChI XJERZPFENBAXMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-methyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl benzenesulfonamide, 2-p-toluenesulfonylamino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-p-toluenesulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-n-tosylbenzenamine, n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-p-toluenesulfonamide, 2-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid,pinacol ester, 4-methyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl benzenesulfonamide, 4-methyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl benzene-1-sulfonamide
PubChem CID 16217718
Nombre IUPAC 4-metil-N-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]bencenosulfonamida
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2NS(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(p-Toluenesulfonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 135°C to 139°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.27
Porcentaje de pureza 97%