Learn More
Sal trisódica del ácido 2-(P-sulfofenilazo)-1,8-dihidroxi-3,6-naftalenosulfónico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11445151 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11445151 10 g
1 options
Código de producto. 11445151 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215672910
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Reactivo utilizado para el análisis de fluoruro, circonio y torio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(P-Sulfophenylazo)-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalenesulfonic acid trisodium salt
CAS 23647-14-5
Color Granate
Fórmula molecular C16H10N2Na3O11S3+
Número MDL MFCD00003952
Cantidad 10 g
Sinónimo spadns, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-4-sulfophenyl azo-, trisodium salt, trisodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-4-sulfonatophenyl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-4-sulfophenyl diazenyl-, sodium salt 1:3, 2-p-sulfophenylazo-1,8-dihydroxy-3,6-naph-thalenedisulfonic acid
Clave InChI LSAWBVPBZOEGOT-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC trisidio;5-hidroxi-4-oxo-3-[(4-sulfofenil)hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 571.408
PubChem CID 73658865
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.41
Forma física Polvo