Learn More
Ácido 2-(p-sec-butilfenil)propiónico, TRC
Código de producto. 30134223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134223 100 mg 100 miligramos
30012462 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB692720100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64451-76-9
Fórmula molecular C13 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 206.28
Sinónimo 2-[4-(1-Methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. O (EP)
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-butan-2-ilfenil)propanoico
SMILES CCC(C)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(1-Methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-4-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)13(14)15/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307