Learn More
2-[(p-clorobencil)amino]-piridina, TRC
Código de producto. 30137435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137435 5 g 5 g
30012614 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3647455G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22881-33-0
Fórmula molecular C12 H11 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 218.68
Sinónimo N-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-pyridinamine, 2-[(p-Chlorobenzyl)amino]pyridine, NSC 118980, Chloropyramine Impurity
Nombre IUPAC N-[(4-clorofenil)metil]piridina-2-amina
SMILES Clc1ccc(CNc2ccccn2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Chlorobenzylaminopyridine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11ClN2/c13-11-6-4-10(5-7-11)9-15-12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0611